Merck
Mero-41
9100103, human lung, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
Mero-41, 09100103
由来生物
human lung
成長モード
Adherent
核型
Number of chromosomes 68-75
形態
Epithelial
製品
Cytokeratins 7, 8, 18 and 19. Epithelial membrane antigen (EMA)
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
A human mesothelioma cell line derived from a malignant mesothelioma. Asbestos exposure
細胞株の説明
Mero-41 was derived from the pleural effusion from a male patient aged >60 with a history of asbestos exposure
アプリケーション
Investigation of the properties of malignant mesothelioma cells and the development of new diagnostic methods
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,11
D13S317: 13
D16S539: 12
D5S818: 13
D7S820: 9
THO1: 6,8
TPOX: 8
vWA: 17
培地
Hams F10 + 15% FCS + 2mM Glutamine
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)