Merck
HCA-7 Colony 3
9071502, human colon, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
human colon
成長モード:
Adherent
核型:
Near diploid
形態:
Epithelial
製品:
Not specified
受容体:
Not specified
関連疾患:
cancer
製品名
HCA-7 Colony 3, 09071502
由来生物
human colon
成長モード
Adherent
核型
Near diploid
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
ヒト結腸直腸腺癌
細胞株の説明
Subpopulations isolated from the HCA-7 cell line.
DNAプロファイル
STR-PCR Data:
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,14
D13S317: 9
D16S539: 10,11
D5S818: 9,12
D7S820: 11,12
THO1: 6,7
TPOX: 8,10
vWA: 14,16
培地
DMEM (High glucose Sigma D6546) + 2 mM Glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 weekly using 0.05% trypsin/EDTA; 7.5% CO2; 37 °C. Suggested seeding density 2-4x10,000 cells/cm2.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
免責事項
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)