製品名
MOCHA, 02111901
由来生物
mouse skin
包装
tube of 5 μg 02111901-DNA-5UG
pkg of vial of cells 02111901-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse Skin Fibroblast
細胞株の説明
Mocha is a naturally occuring mouse mutant with a null mutation in the delta subunit of AP-3 complex. In Mocha cells, the ß3 amd μ3 subunits coassmeble into a heterodimer whereas the sigma 3 subunit remains monomeric. The mouse has a similar phenotype to the human genetic disorder, Hermansky Pudlak Syndrome (HPS). In both mice and humans, AP-3 deficiency results in hypopigmentation because of abnormalities in melanosomes. The Mocha cell line can be used to investigate the assembly of AP-3 complexes and AP-3 function.
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 to 1:20 i.e. seeding at 5x1,000 to 1x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)