Merck
SYNS191530
Synthware metering valve stopcock plug
bore size 4 mm, Plug Size: 15.2/30
別名:
Synthware S191530
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware S191530
穴サイズ
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With a threaded PTFE needle valve for the fine control of flow through the bore of the stopcock plug. This replacement kit is complete with all the components.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)