Merck
B95a
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may beavailable for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UGfor DNA, 1092505, cotton-top tamarin monkey blood, Not specified
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
cotton-top tamarin monkey blood
詳細
Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
包装
tube of 5 μg 01092505-DNA-5UG
pkg of vial of cells 01092505-1VL
成長モード
Semi-adherent
核型
Not specified
形態
Not specified
受容体
Not specified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
細胞株の由来
B-lymphoblastoid, EBV-transformed
細胞株の説明
B95a is a derivative of the cell line B95-8 and was adapted to growth in adherence to the substrate surface. The parent line B95-8 was derived from a cotton-top tamarin (Saguinas oedipus). The B-lymphoblastoid cells are transformed with Epstein-Barr virus (EBV). B95a has been reported to be 10,000-fold more sensitive to measles virus present in clinical specimens than Vero cells and are useful host cells for the isolation of measles virus.
包装
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may beavailable for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UGfor DNA.
培地
DMEM (D6546) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 5% FBS / FCS (F2442) (for growth medium) or 2% FBS / FCS (F2442) (for maintenance medium).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 every 3-4 days using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C; cells grow initially as a monolayer, but will pile up and detach in maintenance medium.
その他情報
HPA Culture Collections由来でSIGMAによって供給される培養物は研究の目的のみに使用できます。商業目的での細胞株の使用に関する質問は、その細胞株のデポジターに照会されます。一部の細胞株には、細胞株の供給の前に受給予定者によって物質移動契約書への記入を完了させるという要求など、さらなる特別な公開条件があります。詳しくはTerms & Conditions of Supplyをご覧ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)