Merck
DWK986756
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate PE cone lined urea cap
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
別名:
986756
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
lips on vial transparent PET bottle
metal foil liner
white cap
特徴
with cap
包装
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
メーカー/製品名
WHEATON® 986756
ボトル 直径× H × W
(27 mm) (61 mm) (387 mm)
キャパシティ
(20 mL)
フィッティング
22-400 neck
22-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
• Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE• Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)