物質
metal foil liner
transparent high-density polyethylene bottle
white cap
特徴
with cap
包装
case of 500 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
メーカー/製品名
WHEATON® 986716
ボトル 直径× H × W
(27 mm) (61 mm) (387 mm)
キャパシティ
(20 mL)
フィッティング
22-400 neck
22-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
• Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE• Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)