Merck
CellVue® Claret Far Red蛍光細胞リンカーキット
別名:
Claret Cell Linker Kit, Far Red Fluorescent Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
保管温度
room temp
アプリケーション
近赤外蛍光色素を利用したCellVue Claretキットは、in vitro細胞ラベリング、in vitroにおける白血球増殖の研究in vivo細胞毒性試験など様々な細胞膜標識のほか、細胞間の膜移行をモニタリングする二次標識にも使用することができます。
生物化学的/生理学的作用
CellVue Claret蛍光細胞リンカーキットは膜標識の独占的技術を利用しており、長鎖脂肪族末端を有する近赤外蛍光色素(CellVue Claret)が細胞膜の脂質領域に安定して取り込まれます
包装
キットには十分な量のDiluent Cが用意されています。
関連事項
PKH蛍光細胞リンカー色素に関する技術的な詳細については、関連する文献リストを含めwww.sigma-aldrich.com/pkhをご覧ください。
法的情報
Phanos Technologies, Inc.提供、米国特許番号5,665,328、ライセンスを受けて提供しています。
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)