Merck
C7374
Sigma-Aldrich
CK-636
≥98% (HPLC)
別名:
CK-0944636;N-[2-(2-メチル-1H-インドール-3-イル)エチル]-2-チオフェンカルボキサミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16N2OS
CAS番号:
分子量:
284.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
peach to light pink
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1[nH]c2ccccc2c1CCNC(=O)c3cccs3
InChI
1S/C16H16N2OS/c1-11-12(13-5-2-3-6-14(13)18-11)8-9-17-16(19)15-7-4-10-20-15/h2-7,10,18H,8-9H2,1H3,(H,17,19)
InChI Key
ACAKNPKRLPMONU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CK-636は、アクチン関連タンパク質(Arp)2/3複合体の活性を阻害します。Arp2とArp3の分子間に結合することによりArp2、Arp3の活性型コンホメーションへの転移をブロックし、アクチンフィラメントの核形成能を阻害します。
アクチン関連タンパク質(Arp)2/3複合体によるアクチンフィラメントの重合は、多様な細胞運動をサポートしています。しかし、生細胞で可逆的にArp2/3複合体を阻害する簡便な方法がなかったため、Arp2/3複合体がアクチンフィラメントの核形成に与える影響を、その他のメカニズムと相対的に比較研究することは困難でした。最近、Natureに掲載された論文で、Arp2/3複合体の異なる部位に結合する2種類の低分子化合物が報告され、これらはアクチンフィラメントの核形成能を阻害することが示されました。これら2種類のインヒビターは、異なるメカニズムで作用することが明らかにされており、生細胞におけるArp2/3複合体を研究する強力な手法となります。
CK-0944636はArp2とArp3の間に結合し、Arp2、Arp3の活性型コンホメーションへの転移を阻害します。CK-0993548はArp3の疎水性コアに入り込み、コンホメーションを変化させます。どちらの化合物も、リステリア菌のコメットテイルや単球ポドソームのアクチンフィラメントの形成を阻害します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C7374-VAR:
C7374-BULK:
C7374-25MG:
C7374-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Charlotte Ford et al.
PLoS pathogens, 14(5), e1007051-e1007051 (2018-05-05)
Pathogens hijack host endocytic pathways to force their own entry into eukaryotic target cells. Many bacteria either exploit receptor-mediated zippering or inject virulence proteins directly to trigger membrane reorganisation and cytoskeletal rearrangements. By contrast, extracellular C. trachomatis elementary bodies (EBs)
Liang Ma et al.
Cell research, 25(1), 24-38 (2014-10-25)
Cells communicate with each other through secreting and releasing proteins and vesicles. Many cells can migrate. In this study, we report the discovery of migracytosis, a cell migration-dependent mechanism for releasing cellular contents, and migrasomes, the vesicular structures that mediate