Merck
C6805
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗-コラーゲン、タイプVII マウス宿主抗体
clone LH7.2, ascites fluid
別名:
Anti-EBD1, Anti-EBDCT, Anti-EBR1, Anti-NDNC8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
LH7.2, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
交差性
human, goat, marmoset, monkey, guinea pig, sheep, pig, bovine
テクニック
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using human or other mammalian frozen sections
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COL7A1(1294)
関連するカテゴリー
詳細
VII型コラーゲンα1鎖(COL7A1)は、主に皮膚で発現し、ケラチノサイトおよび線維芽細胞によって分泌されます。本遺伝子は、ヒト染色体3p21.31上に位置します。
コラーゲンは、すべての脊椎動物の細胞外骨格に存在している線維性タンパク質です。VII型コラーゲンは、アンカー線維に欠かせない成分で、VII型コラーゲン遺伝子(COL7A1)の変異は栄養障害型表皮水疱症を引き起こします。モノクローナル抗-VII型コラーゲン抗体は、表皮基底膜の外観および完全性を視覚化することにより、非浸潤性黒色腫と浸潤性黒色腫との識別に使用できます。また、免疫ブロッティングにも使用できます。マウス抗VII型コラーゲン抗体は、コラゲナーゼにより消化されたVII型コラーゲン(150 kDa)に位置するエピトープと特異的に反応します。本製品は、ヒツジ、ブタ、ウシ、モルモット、ヤギ、およびヒトの重層扁平上皮の基底膜領域とも反応します。
免疫原
ヒト新生児包皮の上皮細胞の不溶性画分
アプリケーション
モノクロナール抗コラーゲン, VII型 マウス宿主抗体は、免疫金標識に用いられています。
モノクローナル抗-VII型コラーゲン抗体は、ウイルス力価測定における一次抗体として使用できます。また、ドットブロット、免疫細胞化学、およびELISAなどの様々な免疫化学アッセイでVII型コラーゲンの局在性の調査に使用できます。
モノクローナル抗-VII型コラーゲン抗体は、ウイルス力価測定における一次抗体として使用できます。また、ドットブロット、免疫細胞染色、およびELISAなどのさまざまな免疫化学アッセイでVII型コラーゲンの局在性の調査に使用できます。
生物化学的/生理学的作用
VII型コラーゲンα1鎖(COL7A1)は、皮膚、粘膜、角膜における上皮-間質の接着に必要です。トランスフォーミング増殖因子β(TGF-β)/ SMAD(mothers against decapentaplegic)シグナル伝達経路の最初期応答遺伝子であると考えられています。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付の他の文書に記載がない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。そのような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
C6805-100UL:
C6805-.2ML:
C6805-VAR:
C6805-.5ML:
C6805-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Schucht et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 14(2), 285-292 (2006-05-16)
We developed a new strategy that provides well-defined high-titer producer cells for recombinant retroviruses in a minimum amount of time. The strategy involves the targeted integration of the retroviral vector into a chromosomal locus with favorable properties. For proof of
Molecular basis of dystrophic epidermolysis bullosa: mutations in the type VII collagen gene (COL7A1).
Jarvikallio A, Pulkkinen L
Human Mutation, 10(5), 338-347 (1997)
Type VII Collagen in the Human Accommodation System: Expression in Ciliary Body, Zonules, and Lens Capsule
Wullink B, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 59(2), 1075-1083 (2018)
SMAD3/4-dependent transcriptional activation of the human type VII collagen gene (COL7A1) promoter by transforming growth factor ?
Vindevoghel L, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 95(25), 14769-14774 (1998)
R H Wetzels et al.
The American journal of pathology, 139(2), 451-459 (1991-08-01)
The distribution of basement membrane type VII collagen was detected immunohistochemically and compared in normal human organs and their neoplastic derivatives using monoclonal antibody LH7.2. In normal tissues, type VII collagen was found to be restricted to the basement membrane