Merck
C6269
Supelco
Chromosorb® LC-9
10 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
フォーム
solid
品質水準
表面積
>350 m2/g
粒径
10 μm
密度
0.48 g/cm3 at 25 °C (lit.)
アプリケーション
Separation of carbohydrates, high fructose syrup, sugars, amines, nucleotides, strongly polar compounds, carboxylic acids, polyhydroxy compounds, etc.
関連事項
A polar-bonded phase on Chromosorb LC-6.
調製ノート
Prepared by chemically bonding an amino type functional group on the microparticle silica substrate.
法的情報
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)