Merck
C5240
Sigma-Aldrich
抗ホスホ-c-Abl (pTyr412) ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-ABL, Anti-BCR-ABL, Anti-CHDSKM, Anti-JTK7, Anti-bcr/abl, Anti-c-ABL, Anti-c-ABL1, Anti-p150, Anti-v-abl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.44
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1:1000 using fibroblasts transfected with oncogenic δSH3-Abl
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr412)
遺伝子情報
human ... ABL1(25)
詳細
c-Ablは、非受容体チロシンキナーゼのSrcファミリーのがん原遺伝子です。これは、Ablelsonマウス白血病ウイルスの細胞ホモログであり、多くの重要な細胞プロセスおよび腫瘍形成に関与しています。哺乳動物細胞では、c-Ablは遍在的に発現していますが、細胞内での局在は細胞の種類と環境シグナルによって変わります。 c-Ablには、チロシンおよびプロリン残基に対する高い親和性を示す特徴的なSH2とSH3ドメインがあります。c-Ablの完全な活性化には、412と245の2つのチロシン残基におけるリン酸化が必要です。 同定されたc-Ablの下流標的のいくつかは、ATM、DNA-PK、BRCA1、および転写因子p73とRFX1です。いくつかの報告では、c-Ablがアポトーシス、DNA修復、T細胞の発達、およびニューロンの発達に関係していることを示しています。
抗ホスホc-Abl [pTyr412]は、チロシン412(約140~150 kDa)でリン酸化されたc-Ablを特異的に認識します。本抗体はヒトc-Ablを検出します。マウスc-Abl(100%相同性)とラットc-Ablは交差反応すると予想されます。
免疫原
チロシン412を含むc-Ablの領域に由来する合成ホスホペプチド。
アプリケーション
抗ホスホ-c-Abl [pTyr412]は、発がん性δSH3-Ablでトランスフェクトされた線維芽細胞を用いてイムノブロッティングするために1:1000の使用希釈で使用される場合があります。これは、HEK293細胞、小脳顆粒ニューロン培養液、およびラット海馬から得られた一次細胞を用いた免疫検出に使用される場合があります。本抗体は、HEK293T細胞を用いた免疫沈降用途で報告されています。
物理的形状
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水(pH 7.3)+50%グリセロールにBSA 1 mg/mLおよびアジ化ナトリウム0.05%を加えた溶液
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
C5240-1VL-PW:
C5240-1VL:
C5240-VAR:
C5240-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fabiola Rojas et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 9, 203-203 (2015-06-25)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative disease in which pathogenesis and death of motor neurons are triggered by non-cell-autonomous mechanisms. We showed earlier that exposing primary rat spinal cord cultures to conditioned media derived from primary mouse astrocyte
Jing Jin Gu et al.
Immunological reviews, 228(1), 170-183 (2009-03-18)
Stimulation of the T-cell antigen receptor (TCR) leads to the activation of signaling pathways that are essential for T-cell development and the response of mature T cells to antigens. The TCR has no intrinsic catalytic activity, but TCR engagement results
R Plattner et al.
Genes & development, 13(18), 2400-2411 (1999-09-29)
The c-Abl tyrosine kinase localizes to the cytoplasm and plasma membrane in addition to the nucleus. However, there is little information regarding a role for c-Abl in the cytoplasm/plasma membrane compartments. Here we report that a membrane pool of c-Abl
Jean Y J Wang
Nature cell biology, 6(1), 3-7 (2004-01-06)
Auto-inhibition describes the capacity of proteins to adopt a self-imposed latent conformation. Recently, a crystal structure of the Abl tyrosine kinase has revealed its ability to auto-inhibit. However, a separate body of work suggests that other cellular proteins also inhibit
Guilherme A P de Oliveira et al.
The Journal of biological chemistry, 288(39), 28331-28345 (2013-08-10)
c-Abl is a key regulator of cell signaling and is under strict control via intramolecular interactions. In this study, we address changes in the intramolecular dynamics coupling within the c-Abl regulatory unit by presenting its N-terminal segment (N-Cap) with an