抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
ABL-148, monoclonal
分子量
antigen 145 kDa
化学種の反応性
monkey, rat, human, mouse, bovine
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using human melanoma cell extract
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ABL1(25)
mouse ... Abl1(11350)
rat ... Abl1(311860)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
A5844-.2ML:
A5844-BULK:
A5844-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA. Sigma-Aldrich.com