安全性情報
C4486
Sigma-Aldrich
Bovine Collagen Type II
from bovine articular cartilage, liquid, 1 mg/mL, FITC conjugated, suitable for collagenase activity assay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
製品名
II型コラーゲン-FITC標識体 ウシ関節軟骨由来, ~1 mg/mL, solution
アッセイ
≥95% (HPLC)
品質水準
フォーム
solution
濃度
~1 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
細胞培養における哺乳類コラ-ゲナ-ゼ活性測定用基質です。
物理的形状
0.01M酢酸に溶解しています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C4486-10ML-PW:
C4486-VAR:
C4486-BULK:
C4486-10ML:4548174005408
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eric K Patterson et al.
Pathophysiology : the official journal of the International Society for Pathophysiology, 28(3), 320-327 (2022-04-03)
A full understanding of the molecular mechanisms implicated in the etiopathogenesis of juvenile idiopathic arthritis (JIA) is lacking. A critical role for leukocyte proteolytic activity (e.g., elastase and cathepsin G) has been proposed. While leukocyte elastase's (HLE) role has been
I J Anderson et al.
American journal of human genetics, 46(5), 896-901 (1990-05-01)
Spondyloepiphyseal dysplasia congenita (SEDC) is an autosomal dominantly inherited chondrodysplasia characterized by disproportionate short stature (short trunk), abnormal epiphyses, and flattened vertebral bodies. Manifestations are present at birth. We ascertained a 4-generation family exhibiting the clinical manifestations of the disorder.