Merck
C30300-HH
Sigma-Aldrich
dC(ac)-CPG
pore size 500 Å, 30-40 μmol/g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
包装
pkg of 1 × 1 g C303001-01
pkg of 1 × 10 g C303010-01
ポアサイズ
500 Å
キャパシティ
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C303001-01:
C303010-01:
C303000-1G:
C303000-10G:
C303000-00:
C303000-C:
試験成績書(COA)