アッセイ
≥85%
フォーム
solid
保管温度
−20°C
InChI
1S/C42H70N14O32P6S2/c1-41(2,15-81-93(75,76)87-91(71,72)79-13-21-29(85-89(65,66)67)27(59)39(83-21)55-19-53-25-33(43)49-17-51-35(25)55)31(61)37(63)47-7-5-23(57)45-9-11-95-96-12-10-46-24(58)6-8-48-38(64)32(62)42(3,4)16-82-94(77,78)88-92(73,74)80-14-22-30(86-90(68,69)70)28(60)40(84-22)56-20-54-26-34(44)50-18-52-36(26)56/h17-22,27-32,39-40,59-62H,5-16H2,1-4H3,(H,45,57)(H,46,58)(H,47,63)(H,48,64)(H,71,72)(H,73,74)(H,75,76)(H,77,78)(H2,43,49,51)(H2,44,50,52)(H2,65,66,67)(H2,68,69,70)/t21-,22-,27-,28-,29-,30-,31+,32+,39-,40-/m1/s1
InChI Key
YAISMNQCMHVVLO-ODFVJXNFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C2643-10MG:4548174016619
C2643-1MG:
C2643-5MG:4548174016626
C2643-BULK:
C2643-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック