Merck
92177
Supelco
4-ヒドロキシ安息香酸イソブチル
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14O3
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
75-80 °C
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
InChI Key
XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
92177-BULK:
92177-VAR:
92177-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)