Merck
C0874
Sigma-Aldrich
CAMK2δ, 活性型, GSTタグ付加 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
MGC44911
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
4981-6739 nmol/min·mg
分子量
~77 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CAMK2D(817)
生物化学的/生理学的作用
CAMK2δは、多機能性Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼIIファミリーに属するセリン/スレオニンプロテインキナーゼです。CAMK2δはヒトの心臓と骨格筋に豊富に存在しており、心筋症患者の心臓では存在量が増加しています。心筋細胞のβ1-アドレナリン受容体を刺激するとアポトーシスが誘導されますが、この効果はPKA非依存的なCAMK2δの活性化を介しています。さらに、発現研究によってヒトの腫瘍細胞でCAMK2δの発現が低下していることが明らかになっています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
C0874-VAR:
C0874-10UG:
C0874-BULK:
C0874-10UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wei-Zhong Zhu et al.
The Journal of clinical investigation, 111(5), 617-625 (2003-03-06)
beta(1)-adrenergic receptor (beta(1)AR) stimulation activates the classic cAMP/protein kinase A (PKA) pathway to regulate vital cellular processes from the change of gene expression to the control of metabolism, muscle contraction, and cell apoptosis. Here we show that sustained beta(1)AR stimulation
B Hoch et al.
Circulation research, 84(6), 713-721 (1999-04-03)
Despite its importance for the regulation of heart function, little is known about the isoform expression of the multifunctional Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase (CaMKII) in human myocardium. In this study, we investigated the spectrum of CaMKII isoforms delta2, delta3, delta4, delta8