Merck
S6448
Sigma-Aldrich
SYK、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
79-107 nmol/min·mg
分子量
~100 kDa
UniProtアクセッション番号
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SYK(6850)
生物化学的/生理学的作用
SYKは、造血系細胞に広範に発現する非受容体型プロテインチロシンキナーゼです。活性化された免疫レセプターを下流のシグナリング事象と結び付ける働きをしており、このシグナル伝達が増殖、分化、貪食など様々な細胞応答を仲介しています。B細胞では酸化ストレスや抗原レセプターの関与で誘導される細胞内のシグナル伝達において決定的な役割を果たしています。また、SYKは乳癌の有効な腫瘍抑制物質として作用すると考えられており、原発性乳癌ではSYKタンパク質の欠如が予後不良と相関しています。SYKが欠損した細胞では運動性の増大がみられますが、これを野生型SYKに置き換えることで正常な状態に回復しています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、0.25mM DTT、0.1 mM EGTA、0.1 mM EDTA、0.1 mM PMSF、25%グリセロール含有)。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
S6448-VAR:
S6448-10UG-PW:
S6448-BULK:
S6448-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tomoko Takano et al.
Antioxidants & redox signaling, 4(3), 533-541 (2002-09-07)
Oxidative stress induces the activation of multiple signaling pathways related to various cellular responses. In B cells, Syk has a crucial role in intracellular signal transduction induced by oxidative stress as well as antigen receptor engagement. Treatment of B cells
Christopher S Navara
Current pharmaceutical design, 10(15), 1739-1744 (2004-06-08)
The spleen tyrosine kinase Syk is an enigmatic protein tyrosine kinase functional in a number of diverse cellular processes. It is best known as a non receptor protein tyrosine kinase involved in signal transduction in cells of hematopoietic origin and
Yu Yu et al.
EBioMedicine, 47, 184-194 (2019-09-08)
Spleen tyrosine kinase (SYK) is frequently upregulated in recurrent ovarian carcinomas, for which effective therapy is urgently needed. SYK phosphorylates several substrates, but their translational implications remain unclear. Here, we show that SYK interacts with EGFR and ERBB2, and directly
Yu Yu et al.
Oncogene, 37(28), 3778-3789 (2018-04-13)
Cell motility and invasiveness are prerequisites for dissemination, and largely account for cancer mortality. We have identified an actionable kinase, spleen tyrosine kinase (SYK), which is keenly tightly associated with tumor progression in ovarian cancer. Here, we report that active