安全性情報
20-121
Sigma-Aldrich
Src Kinase Reaction Buffer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
形状
liquid
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
アプリケーション
For use in kinase assays.
Research Category
All
物理的形状
100mM Tris-HCl, pH 7.2, 125mM MgCl2, 25mM MnCl2, 2mM EGTA, 250μM sodium orthovanadate, 2mM dithiothreitol.
保管および安定性
1 year at -20°C
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
20-121:
試験成績書(COA)