Merck
C0619
Sigma-Aldrich
III-31-C
≥98% (HPLC), solid
別名:
N-[[[(2R,3S)-3-[[(1,1-ジメチルエトキシ)カルボニル]アミノ]-2-ヒドロキシ-4-フェニルブチル](フェニルメチル)アミノ]カルボニル]-L-ロイシル-L-バリンメチルエステル, WPE-III-31-C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H52N4O7
CAS番号:
分子量:
640.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
溶解性
DMSO: ≥9 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)N(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)Cc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C35H52N4O7/c1-23(2)19-28(31(41)38-30(24(3)4)32(42)45-8)36-33(43)39(21-26-17-13-10-14-18-26)22-29(40)27(20-25-15-11-9-12-16-25)37-34(44)46-35(5,6)7/h9-18,23-24,27-30,40H,19-22H2,1-8H3,(H,36,43)(H,37,44)(H,38,41)/t27-,28-,29+,30?/m0/s1
InChI Key
DINAVFJXFRFCRE-BLFWRVEASA-N
生物化学的/生理学的作用
III-31-Cはγ-セクレターゼの基質ドッキング部位に結合する(ヒドロキシエチル)尿素γ-セクレターゼインヒビターです。また、γ-セクレターゼインヒビターであるDAPTも基質ドッキング部位と結合します。III-31-Cはプロテアーゼ複合体のアフィニティー分離や特性評価をはじめ、γ-セクレターゼの活性部位に作用するその他インヒビターの試験に有用です。γ-セクレターゼ複合体は触媒成分であるプレセニリンと、3種類の膜内在性タンパク質ニカストリン、Aph-1、Pen-2から構成されています。
III-31-Cは(ヒドロキシエチル)尿素γ-セクレターゼのインヒビターです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C0619-VAR:
C0619-5MG:
C0619-BULK:
C0619-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)