Merck
BMSIPD96004M
Sigma-Aldrich
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 4 mm, acid washed
別名:
Stainless Steel Beads
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NA.82
物質
stainless steel
包装
pack of 5000 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific IPD9600-4M
ベッド直径
4 mm
適合性
stainless steel grinding jars
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Beads are alcohol washed and heat treated to remove contaminants and render them nuclease and protease free
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)