Key Documents
BMSIPD960038S
Sigma-Aldrich
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 9.5 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NA.82
物質
stainless steel
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific IPD9600-38S
ベッド直径
9.5 mm
適合性
4mm PE and PC vials
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pack of loose 3/8 inch Stainless Steel grinding balls for use with tube homogenizers.