Merck
BMSIPD960010BS
Sigma-Aldrich
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 10 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NA.82
物質
stainless steel
包装
pack of 500 g
メーカー/製品名
Benchmark Scientific IPD9600-10BS
ベッド直径
10 mm
適合性
25mL stainless steel grinding jars
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pack of loose 10mm stainless steel grinding balls for use with tube homogenizers.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)