Merck
BMSD113260
Benchmark Zirconium Oxide Bulk Beads
bead diam. 6 mm, Ceria Stabilized
別名:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
zirconia (oxide)
特徴
Ceria Stabilized
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific D1132-60
ベッド直径
6 mm
適合性
BeadBug and BeadBlaster
詳細
Loose, bulk satellites, Ceria Stabilized zirconium, 6mm diameter, TriplePure Molecular Biology Grade for bead homogenization
アプリケーション
bead, homogenization, lysis, zirconium, TriplePure, BeadBug, BeadBlaster
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)