安全性情報
BMSD113230TP
Benchmark Zirconium Bulk Beads
bead diam. 3 mm, Molecular Biology (TriplePure)
別名:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
(zirconium)
グレード
Molecular Biology (TriplePure)
包装
pkg of 250 g
メーカー/製品名
Benchmark Scientific D1132-30TP
ベッド直径
3 mm
適合性
BeadBug and BeadBlaster
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Loose, bulk beads, 1.5mm diameter, zirconium, TriplePure Molecular Biology Grade for bead homogenization
アプリケーション
Bead homogenization
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BMSD113230TP-300G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)