Merck
Z763772
BeadBug プレフィルドチューブ 2.0 mL容量
with 0.5 mm Zirconium beads, triple-pure, high impact
別名:
homogenization microtubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NB.22
無菌性
non-sterile
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific D1032-05
テクニック
PCR: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらのプレフィルドチューブはBeadBugマイクロチューブホモジナイザーに適合し、また標準酸洗浄ガラスビーズ、トリプルピュアジルコニウムビーズ、またはステンレススチールビーズも同梱されています。
このトリプルピュアビーズは分子生物学グレードで、酸洗浄、熱処理およびヌクレアーゼ不含検査済みです。
ステンレススチールビーズも酸洗浄されています。
すべてのチューブはノンスカートのねじ蓋付です。
法的情報
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)