Merck
Z763721
BeadBug プレフィルドチューブ 2.0 mL容量
with 0.1 mm Silica glass beads, acid washed
別名:
homogenization microtubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
colorless tube
conical bottom
screw top cap
silica beads
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific D1031-01
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
2 mL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらのプレフィルドチューブはBeadBugマイクロチューブホモジナイザーに適合し、また標準酸洗浄ガラスビーズ、トリプルピュアジルコニウムビーズ、またはステンレススチールビーズも同梱されています。
このトリプルピュアビーズは分子生物学グレードで、酸洗浄、熱処理およびヌクレアーゼ不含検査済みです。
ステンレススチールビーズも酸洗浄されています。
すべてのチューブはノンスカートのねじ蓋付です。
法的情報
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)