安全性情報
BMSD113101
Benchmark Silica Glass Bulk Beads
bead diam. 0.1 mm, acid washed
別名:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization, BeadBug grinding medium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
silica (glass)
包装
pkg of 200 g
メーカー/製品名
Benchmark Scientific D1131-01
ベッド直径
0.1 mm
適合性
BeadBug and BeadBlaster
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Loose, bulk beads, 0.5mm diameter, acid washed glass for bead homogenization
アプリケーション
Bead homogenization
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BMSD113101-200G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)