Merck
Z743552
Thermal Micro-Beads
spherical glass, size 4 mm (4.5 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
spherical glass
包装
pkg of 1 L
メーカー/製品名
Diversified Biotech BEAD-2100
テクニック
PCR: suitable
サイズ
4 mm (4.5 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
THERMALLY CONDUCTIVE GLASS SPHERES
  • Effectively heat and cool samples in most water and dry baths
  • Reduce sample contamination in applications requiring water and ice
  • Support tubes and bottles eliminating the need for floating racks and bottle weights
  • Glass beads are more chemically stable and more easily cleanable than aluminum
  • Thermal Microbeads are autoclavable and solvent resistant
  • For use in water/dry baths, ice pans/buckets, Microbead Chambers and the Microbead Bag
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)