Merck
BM991.9126.02
B Medical P700
Pharmacy / Lab Refrigerator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103025
AC/DC入力
110 V / 120 V, US 3-pin plug
物質
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
特徴
CE compliant
CSA approved
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
B Medical Systems
パラメーター
4-15 °C temp. range
H × W × D
78.27 in. × 39.06 in. × 40.91 in.
キャパシティ
26.38 ft3
重量
553.36 lb
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
関連するカテゴリー
詳細
  • Premium - Upright, Pharmacy Refrigerator
  • Organic Glass Door
  • 2 Wire Shelves
  • 3 ST Drawers with Front Covers
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display with Proximity Card Access Control
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel
  • Electronic Door Access
  • Internal LED Light
アプリケーション
Laboratory Refrigeration
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)