おすすめの製品
AC/DC入力
220 V / 240 V, US 3-pin plug
物質
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
特徴
CE compliant
CSA approved
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
B Medical Systems
パラメーター
-40--86 °C temp. range
H × W × D
78.27 in. × 39.06 in. × 40.91 in.
キャパシティ
26.380 ft3
重量
654.77 lb
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- Premium - Upright, Ultra Low Temperature Freeze
- 3 ST Shelves, 4 Casters with integrated feet
- 7" touchscreen Display
- Alarm System w/ Battery Back-Up
- USB Data Port
- Door Mounted Control Panel
- Insulated Inner Doors
- Proximity Card Access Control
- Electronic Door Access
アプリケーション
Laboratory Refrigeration