Merck
BM991.8633.02
B Medical U901
Ultra Low Temperature Freezer
別名:
B Medical, Ultra Low Temperature Freezer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103025
AC/DC入力
220 V / 240 V, US 3-pin plug
物質
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
特徴
CE compliant
CSA approved
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
B Medical Systems
パラメーター
-40--86 °C temp. range
H × W × D
78.27 in. × 44.84 in. × 40.91 in.
キャパシティ
31.607 ft3
重量
705.48 lb
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Premium - Upright, Ultra Low Temperature Freezer
  • 3 ST Shelves
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel
  • Insulated Inner Doors
  • Proximity Card Access Control
  • Electronic Door Access
アプリケーション
Laboratory Refrigeration
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)