Merck
BM991.8643.02
B Medical U201
Ultra Low Temperature Freezer
別名:
B Medical, Ultra Low Temperature Freezer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103025
AC/DC入力
220 V / 240 V, US 3-pin plug
物質
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
特徴
CE compliant
CSA approved
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
B Medical Systems
パラメーター
-20--86 °C temp. range
H × W × D
50.90 in. × 27.52 in. × 40.91 in.
キャパシティ
7.55 ft3
重量
430 lb
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • Premium Upright, Ultra Low Temperature Freezer
  • 1 ST Shelves
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display
  • One Insulated Inner Door
  • Proximity Card Access Control
  • RTMD Included
アプリケーション
Laboratory Refrigeration