Merck
B9636
Sigma-Aldrich
S-ベンゾイルチアミン O-モノホスファート
別名:
ベンフォチアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H23N4O6PS
CAS番号:
分子量:
466.45
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
フォーム
powder or crystals
white to off-white
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ncc(CN(C=O)\C(C)=C(/CCOP(O)(O)=O)SC(=O)c2ccccc2)c(N)n1
InChI
1S/C19H23N4O6PS/c1-13(23(12-24)11-16-10-21-14(2)22-18(16)20)17(8-9-29-30(26,27)28)31-19(25)15-6-4-3-5-7-15/h3-7,10,12H,8-9,11H2,1-2H3,(H2,20,21,22)(H2,26,27,28)/b17-13+
InChI Key
BTNNPSLJPBRMLZ-GHRIWEEISA-N
詳細
S-ベンゾイルチアミンO-一リン酸(ベンフォチアミン)は、両親媒性のS-アシルチアミン誘導体です。ベンフォチアミンは脂溶性ビタミンです。ベンフォチアミンにはチアゾール環が含まれます。ベンフォチアミンは、チアミンよりも高い生物学的利用率を示します。
アプリケーション
S-ベンゾイルチアミンO-一リン酸は、ラット骨格筋の虚血および再灌流に対するその作用を評価するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
S-ベンゾイルチアミンO-一リン酸(ベンフォチアミン)は、治療薬です。網膜症、ニューロパチー、腎症などの糖尿病合併症の予防に寄与します。ベンフォチアミンは、糖尿病において糖化最終産物(AGE)の合成を阻害します。ベンフォチアミンは、糖尿病性ニューロパチーを予防する機能性食品製品とみなされます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B9636-5G:
B9636-1G:
B9636-VAR:
B9636-BULK:
B9636-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
The multifaceted therapeutic potential of benfotiamine
Balakumar P, et al.
Pharmacological Research, 61(6), 482-488 (2010)
Guilherme Vannucchi Portari et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 48(4-5), 799-802 (2013-02-02)
Thiamine and benfotiamine are vitamin B1 and pro-vitamin B1 substances, respectively. Vitamin B1 plays an essential role in energy metabolism, and its deficiency leads to neurologic and cardiovascular pathologies, as seen in alcoholics. This study presents new data about the
Alaa Alkhalaf et al.
Diabetes care, 33(7), 1598-1601 (2010-04-24)
To investigate the effect of benfotiamine on urinary albumin excretion (UAE) and the tubular damage marker kidney injury molecule-1 (KIM-1) in patients with type 2 diabetes and nephropathy. Patients with type 2 diabetes and UAE equivalent to 15-300 mg/24 h
Rajesh Katare et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 49(4), 625-638 (2010-06-15)
Benfotiamine (BFT) is a transketolase activator that directs glucose to the pentose phosphate pathway. The present study investigated whether BFT improves the recovery after myocardial infarction (MI) and explored underlying mechanisms of protection. Non-diabetic and streptozotocin-induced type 1 diabetic mice
Pitchai Balakumar et al.
Pharmacological research, 61(6), 482-488 (2010-03-02)
Thiamine, known as vitamin B(1), plays an essential role in energy metabolism. Benfotiamine (S-benzoylthiamine O-monophoshate) is a synthetic S-acyl derivative of thiamine. Once absorbed, benfotiamine is dephosphorylated by ecto-alkaline phosphatase to lipid-soluble S-benzoylthiamine. Transketolase is an enzyme that directs the
資料
Neoplastic cells are highly dependent on the de novo synthesis of nucleotides to maintain sufficient pools to support DNA replication and the production of RNA.