アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to tan
溶解性
DMSO: ≥18 mg/mL
オーガナイザー
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1c(C)c2C(=O)C(Cc2cc1OCc3cccc(c3)-c4ccc(cc4)C(O)=O)C5CCCC5
InChI
1S/C30H30O4/c1-18-19(2)28-25(15-26(29(28)31)22-7-3-4-8-22)16-27(18)34-17-20-6-5-9-24(14-20)21-10-12-23(13-11-21)30(32)33/h5-6,9-14,16,22,26H,3-4,7-8,15,17H2,1-2H3,(H,32,33)
InChI Key
KMKBEESNZAPKMP-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B8688-BULK:
B8688-5MG:
B8688-VAR:
B8688-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.