Merck
B34656
Sigma-Aldrich
ビフェニル
ReagentPlus®, 99.5%
別名:
1,1′-Biphenyl, Diphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H5
CAS番号:
分子量:
154.21
Beilstein:
1634058
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
5.31 (vs air)
品質水準
蒸気圧
9.46 mmHg ( 115 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99.5%
形状
flakes
powder or crystals
自己発火温度
1004 °F
expl. lim.
0.6 %, 111 °F
5.8 %, 166 °F
bp
255 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビフェニル(BP)は、2つのフェニル環を含む、非平面構造のp-ポリフェニルです。パラジウム含有触媒系存在下での分子間直接C-Hホモカップリングによる、ベンゼンからのビフェニルの合成が記述されています。その構造の立体化学的研究が報告されています。95%硝酸を用いてモノニトロビフェニル異性体を形成する、BPのニトロ化が研究されています。
アプリケーション
  • Application of Sublimation in the Synthesis and Crystal Growth of Organosulfones:この研究では、有機スルホン結晶の合成および成長のために昇華法を使用して、先進的な材料科学化学用途にビフェニル誘導体をどのように取り入れることができるかを示しています(Refat et al., 2024)。
  • ビカルバゾール-ベンゾフェノンに基づくねじれ型ドナー-アクセプター誘導体:OLED用途のための青色の熱活性化遅延蛍光放出体としてのビカルバゾール-ベンゾフェノン誘導体の役割を浮き彫りにした研究で、エレクトロニクス材料の開発におけるビフェニル骨格の有用性を示しています(Siddiqui et al., 2024)。
  • 有機汚染物質に対するガスクロマトグラフィー法の最適化:ガスクロマトグラフィーとオービトラップ質量分析法の併用の最適化について詳述している研究で、環境モニタリングに不可欠な、生体試料中のビフェニル系有機汚染物質の検出を強調しています(Oró-Nolla et al., 2024)。
  • 抗真菌剤の溶解度およびバイオアベイラビリティの向上:この研究では、ビフェニル構造がクロトリマゾールの溶解度およびバイオアベイラビリティをどのように向上させるかを示し、疎水化した超分岐ポリグリシドールの使用による抗真菌処理の強化を提案しています(Jaworska-Krych et al., 2024)。
  • 残留性有機汚染物質のバイオレメディエーション:ビフェニルを含有する残存性有機汚染物質のバイオレメディエーションのための微細藻類-細菌コンソーシアムの使用について議論している体系的な概説で、環境浄化の持続可能なアプローチを提供しています(Guo et al., 2024)。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B34656-30MG:4548174006351
B34656-25G:4548173947648
B34656-BULK:
B34656-5KG:
B34656-1KG:4548173947631
B34656-VAR:
B34656-30MG-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Zeolite-assisted nitration of biphenyl using nitric acid.
Tai Y, et al.
Research on Chemical Intermediates, 41(2), 867-872 (2015)
Highly Active Palladium-Based Catalyst System for the Aerobic Oxidative Direct Coupling of Benzene to Biphenyl.
Liu Y, et al.
ChemCatChem, 8(2), 448-454 (2016)
Elucidation of the Forces Governing the Stereochemistry of Biphenyl.
Jia J, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2013(3), 611-616 (2013)
Lujiang Xu et al.
Waste management (New York, N.Y.), 92, 97-106 (2019-06-05)
Terephthalonitrile (TPN) was directly produced from polyethylene terephthalate (PET) plastic via catalytic fast pyrolysis with ammonia. The optimal condition for producing TPN was over 1 g γ-Al2O3-2 wt% catalyst at 500 °C under carrier gas (50% NH3 and 50% N2) with yield of
Sheng-Hao Hsu et al.
Acta biomaterialia, 8(11), 4151-4161 (2012-07-31)
Low-shrinkage resin-based photocurable liquid crystalline epoxy nanocomposite has been investigated with regard to its application as a dental restoration material. The nanocomposite consists of an organic matrix and an inorganic reinforcing filler. The organic matrix is made of liquid crystalline