アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
light yellow
溶解性
DMSO: >14 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)-c2ccc(Nc3ccc(nn3)-c4ccc(Cl)cc4)cc2
InChI
1S/C22H17ClN4/c23-18-7-1-17(2-8-18)21-13-14-22(27-26-21)25-20-11-5-16(6-12-20)15-3-9-19(24)10-4-15/h1-14H,24H2,(H,25,27)
InChI Key
ABGCSSPCKSVMHI-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B6936-VAR:
B6936-25MG:
B6936-5MG:
B6936-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.