Merck
P8638
Sigma-Aldrich
ポリ-DL-オルニチン 臭化水素酸塩
suitable for cell culture, Mol wt 3,000-15,000
別名:
DL-Ornithine homopolymer hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
ポリ-DL-オルニチン 臭化水素酸塩, mol wt 3,000-15,000
形状
powder or solid
分子量
3,000-15,000
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
Br.NCCCC(N)C(O)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリ-DL-オルニチン臭化水素酸塩は、カバースリップをコートして、ラット由来の後根神経節ニューロンを添加するために使用されています。この化合物はマウス皮質ニューロン培養用の皿をコートするためにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ポリ-DL-オルニチンは培養のニューロンの成長に理想的な状態を提供する塩基性ポリペプチドです。ポリ-DL-オルニチンは細菌の増殖を抑制します。
アナリシスノート
分子量は粘度に基づいています。MALLSでも測定されています。
その他情報
ポリアミノ酸に関するさらに詳細な技術情報をお求めの場合は、ポリアミノ酸FAQをご覧下さい。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P8638-500MG:
P8638-100MG:
P8638-250MG:
P8638-VAR:
P8638-BULK:
P8638-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Susan Noell et al.
The European journal of neuroscience, 26(8), 2109-2118 (2007-10-12)
Agrin is a heparan sulfate proteoglycan of the extracellular matrix and is known for organizing the postsynaptic differentiation of the neuromuscular junction. Increasing evidence also suggests roles for agrin in the developing CNS, including the formation and maintenance of the
Coatings of Different Carbon Nanotubes on Platinum Electrodes for Neuronal Devices: Preparation, Cytocompatibility and Interaction with Spiral Ganglion Cells
Niklas B
PLoS ONE (2016)
Quantitative profiling of peptides from RNAs classified as noncoding
Sudhakaran Prabhakaran
Nature Communications (2014)
S H Parson et al.
Neurodegeneration : a journal for neurodegenerative disorders, neuroprotection, and neuroregeneration, 4(1), 99-106 (1995-03-01)
We have measured the effects of cytosine-beta-D-arabinofuranoside (AraC) on cell survival and neurite outgrowth in cultures of dissociated 4-6 day embryonic chick neural tube cells. High concentrations of AraC (greater than 100 microM) reduced neuronal cell survival and neurite outgrowth
Serine residues at positions 162 and 166 of the rabies virus
phosphoprotein are critical for the induction of oxidative stress
in rabies virus infection
Wafa Kammouni
Journal of Neurovirology (2017)
資料
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.