Merck
B5313
Sigma-Aldrich
BIX-01338 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
1-{2-[4-(4-メトキシベンゾイルオキシ)フェニル]エチル}-2-(4-トリフルオロメチルベンゾイルアミノ)-1H-ベンゾイミダゾール-5-カルボン酸水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H24F3N3O6 · xH2O
CAS番号:
分子量:
603.54 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
off-white to light tan
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.COc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(CCn3c(NC(=O)c4ccc(cc4)C(F)(F)F)nc5cc(ccc35)C(O)=O)cc2
InChI
1S/C32H24F3N3O6.H2O/c1-43-24-13-6-21(7-14-24)30(42)44-25-11-2-19(3-12-25)16-17-38-27-15-8-22(29(40)41)18-26(27)36-31(38)37-28(39)20-4-9-23(10-5-20)32(33,34)35;/h2-15,18H,16-17H2,1H3,(H,40,41)(H,36,37,39);1H2
InChI Key
LLTPCGBKXOESTJ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
BIX-01338は、ヒストンリジンメチルトランスフェラーゼ類(HKMTs)に非選択的に作用するインヒビターです。
特徴および利点
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Jan Code
B5313-BULK:
B5313-25MG:
B5313-5MG:
B5313-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.