安全性情報
B3269
Sigma-Aldrich
ブロモフェノールブルー‐キシレンシアノール色素 溶液
lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
product name
ブロモフェノールブルー‐キシレンシアノール色素 溶液, lyophilized powder
形状
lyophilized powder
品質水準
dark blue
pH範囲
8-8.6
溶解性
water: 0.2 vial/mL, blue
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
詳細
Bromophenol Blue–Xylene Cyanol Dye solution is a tracking dye for nucleic acid electrophoresis in agarose or polyacrylamide gels including DNA sequencing.
アプリケーション
DNAシ-クエンシングなど、アガロ-スゲル・ポリアクリルアミドゲルによる核酸電気泳動用のトラッキング色素です。
再構成
1バイアルに5 mLの水を加えて溶解してください。溶液には0.5%のブロモフェノ-ルブル-および0.5%のキシレンシアノ-ルが含まれます。アガロ-スゲルまたはポリアクリルアミドゲルでの核酸電気泳動では10倍希釈して使用し、DNAシ-クエンシングでは色素溶液に対して4倍量のホルムアミドを加えて使用します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B3269-BULK:
B3269-5ML:4548173348056
B3269-VAR:
B3269-PH:
B3269PROC:
B3269-5ML-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
CLIP: construction of cDNA libraries for high-throughput sequencing from RNAs cross-linked to proteins in vivo.
Wang Z, et al.
Methods, 48, 287-293 (2009)
Genomic sequencing.
Church GM and Walter G
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 81.7, 1991-1995 (1984)