Merck
318744
Sigma-Aldrich
ブロモフェノールブルー 溶液
0.04 wt. % in H2O
別名:
3′,3′′,5′,5′′-テトラブロモフェノールスルホンフタレイン, ブロモフェノールブルー ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H9Br4NaO5S
CAS番号:
分子量:
691.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
liquid
品質水準
濃度
0.04 wt. % in H2O
テクニック
titration: suitable
pH
3.0-4.6, yellow to blue
密度
0.985 g/mL at 25 °C
λmax
589 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
InChI Key
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブロモフェノールブルーは、アガロースやポリアクリルアミドゲルによる核酸やタンパク質の電気泳動において、追跡色素として使用されます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
318744-100ML:
318744-BULK:
318744-6X100ML:
318744-VAR:
318744-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rapid transfer of DNA from agarose gels to nylon membranes.
Reed KC and Mann DA.
Nucleic Acids Research, 13, 7207-7221 (1985)
Detection of erythrocyte membrane proteins, sialoglycoproteins, and lipids in the same polyacrylamide gel using a double-staining technique.
Dzandu JK, et.al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 81, 1733-1737 (1984)
Detection of erythrocyte membrane proteins, sialoglycoproteins, and lipids in the same polyacrylamide gel using a double-staining technique.
Dzandu JK, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 81, 1733-1737 (1984)