フォーム
powder or crystals
テクニック
titration: suitable
色
dark violet
λmax
612 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3c(\N=N\c4cc(ccc4O)S([O-])(=O)=O)c2O)c(C)c1
InChI
1S/C25H21N3O6S.Na/c1-14-7-9-20(15(2)11-14)26-25(31)19-12-16-5-3-4-6-18(16)23(24(19)30)28-27-21-13-17(35(32,33)34)8-10-22(21)29;/h3-13,29-30H,1-2H3,(H,26,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b28-27+;
InChI Key
LKSHJHJGLORTGD-RXQWRGDBSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
248266-VAR:
248266-5G:
248266-1G:
248266-BULK:
248266-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック