品質
for spectrophotometric det. of alkaline earth metals
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES記法
Oc1c(\N=N\c2ccc(Cl)cc2P(O)(O)=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccc(Cl)cc4P(O)(O)=O)c(O)c13)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C22H16Cl2N4O14P2S2/c23-10-1-3-12(14(7-10)43(31,32)33)25-27-19-16(45(37,38)39)5-9-6-17(46(40,41)42)20(22(30)18(9)21(19)29)28-26-13-4-2-11(24)8-15(13)44(34,35)36/h1-8,29-30H,(H2,31,32,33)(H2,34,35,36)(H,37,38,39)(H,40,41,42)/b27-25+,28-26+
InChI Key
LMBABJNSZGKTBA-NBHCHVEOSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
26049-250MG-F:
26049-BULK-F:
26049-1G-F:
26049-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック