安全性情報
B0556
Sigma-Aldrich
抗B23抗体, マウスモノクロナール
clone FC82291, purified from hybridoma cell culture
別名:
抗NPM抗体, 抗ヌクレオホスミン抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
FC82291, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 37 kDa
化学種の反応性
rat, kangaroo rat, canine, bovine, human, mouse, monkey, hamster
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~0.5 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable using 2% formaldehyde-acetone or 10% formalin/methanol-1% NP-40
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using a whole extract of 3T3 (mouse fibroblasts) cells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NPM1(4869)
mouse ... Npm1(18148)
rat ... Npm1(25498)
詳細
B23(NPM、ヌクレオホスミン、ヌマトリンまたはNO38とも呼ばれています)は、すべてのタイプの細胞で広く発現するリンタンパクであり、プレリボソーム粒子と関連する核小体の粒状領域に局在します。このタンパクは、プレリボソーム粒子の集合およびまたは核内輸送、細胞質/核の輸送、DNAポリメラーゼAの活性の制御ならびに中心体の複製に関与することが分かっています。B23のリン酸化は、サイクリン複合体であるCDK2/サイクリンEにより媒介されます。
リン酸化により、B23の中心体からの解離が起き、細胞の有糸分裂中の中心体の複製が可能になります。 また、B23は、B23遺伝子がレチノイン酸受容体a(RARa)と融合する前骨髄球性白血病と関連することが判明しました。結果として、融合タンパク(60~70 kDa)は、2つの遺伝子の一部を含む形となります。
特異性
リン酸化型および非リン酸化型のB23分子を検出します。抗体により認識されるエピト-プは、B23のC末端68アミノ酸内に存在します。
免疫原
ラットB23(ヌクレオホスミン, NPM, numatrin)。
アプリケーション
本抗体は、ELISA、競合ELISA、免疫ブロッティング(37 kDa)、免疫沈降、免疫細胞化学(2%ホルムアルデヒド-アセトン1、2、5または10%ホルマリン/メタノール-1% NP-40)およびマイクロインジェクション(中心体複製の開始をブロックします)ならびに免疫組織化学に使用されます。ヒト、サル、ウシ、イヌ、ハムスター(微弱)、ラット、カンガルーネズミ、およびマウスB23の反応性が観察されています。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
調製ノート
バイオリアクタ-で増殖させたハイブリド-マ細胞の培養上清由来精製品。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
B0556-BULK:
B0556-25UL:
B0556-.2ML:
B0556-100UL:
B0556-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Darya M Svistunova et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 60(2), 152-158 (2011-11-25)
It has been demonstrated elsewhere that a high concentration of an antigen within the nucleolus may prevent its proper recognition by specific antibodies. In this study, the authors found that a short proteinase treatment allowed for the detection of antigens
The linker histone H1. 2 is a novel component of the nucleolar organizer regions
Junjie C, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2018)
Katharina Thanisch et al.
Nucleic acids research, 42(6), e38-e38 (2013-12-29)
Epigenetic regulation of gene expression involves, besides DNA and histone modifications, the relative positioning of DNA sequences within the nucleus. To trace specific DNA sequences in living cells, we used programmable sequence-specific DNA binding of designer transcription activator-like effectors (dTALEs).
Dynamic localization of alpha-tubulin acetyltransferase ATAT1 through the cell cycle in human fibroblastic KD cells
Nekooki-Machida, et al.
Medical Molecular Morphology, 1-10 (2018)
Jason A Pfister et al.
The Journal of biological chemistry, 291(39), 20787-20797 (2016-08-12)
NPM1 (nucleophosmin 1) is a nucleolar phosphoprotein that regulates many cellular processes, including ribosome biogenesis, proliferation, and genomic integrity. Although its role in proliferating cell types and tissues has been extensively investigated, little is known about its function in neurons