Merck
AB0100
Sigma-Aldrich
Alkaline Phosphatase Blue Microwell Substrate
alkaline phosphatase substrate, solution
別名:
5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate analog / NBT substrate for microwell assays
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.83
製品名
Alkaline Phosphatase Blue Microwell Substrate, sufficient for 400 mL working substrate
フォーム
solution
品質水準
使用法
sufficient for 400 mL working substrate
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Alkaline phosphatase blue microwell substrate, a two-component mixture develops a bluish-purple product when reacted with alkaline phosphatase in microwell type assays. This substrate is not recommended for membrane or immunohistochemical type assays that require an insoluble reaction product.
アプリケーション
Prior to reaction with alkaline phosphatase, the BCIP® reagent is colorless to faint blue solution, and the Nitro BT reagent is a yellow solution. The two component mixture develops a bluish-purple product when reacted with alkaline phosphatase in microwell type assays. This substrate is not recommended for membrane or immunohistochemical type assays that require a precipitation reaction product.
物理的形状
2成分キットは使用基質を400 mL調整できます。
Supplied as a 2 component buffered alkaline phosphatase substrate containing Bromo-Chloro-Indolylphosphate (BCIP) and Nitro Blue Tetrazolium (NBT/Thiazolyl Blue/Nitro BT)
法的情報
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tandrima Mitra et al.
Mutation research, 832-833, 41-51 (2018-07-31)
The present study was undertaken to investigate the alterations in gene expression patterns and for mutation analysis of p53 in the riverine catfish Rita rita collected from polluted riverine habitat. The partial p53 gene sequence of Rita rita generated showed
Sarka Jelinkova et al.
Stem cell research, 40, 101562-101562 (2019-09-19)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) affects 1:3500-5000 newborn boys and manifests with progressive skeletal muscle wasting, respiratory failure and eventual heart failure. Symptoms show different onset from patients' childhood to the second decade of age. We reprogrammed fibroblasts from two independent
資料
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.