由来生物
bovine milk or colostrum
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
不純物
≤1% free N-Acetyl Neuraminic Acid
≤11% water (Karl Fischer)
色
white to off-white
溶解性
water: 20 mg/mL, clear, colorless
微量陽イオン
Na: 2.6-4.5% (anhydrous)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[H][C@]1(O[C@](C[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)(OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C([O-])=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8556-BULK:
A8556-.5MG:
A8556-1MG:
A8556-5MG:
A8556-VAR:
試験成績書(COA)
資料
O-Glycans