A8681
3′-シアリルラクトース
from bovine milk or colostrum, ≥97% (HPLC)
別名:
α-NeuNAc-(2→3)-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 3′-N-アセチルノイラミニル-D-ラクトース ナトリウム塩, 3′-シアリル-D-ラクトース, 3'-SL, NANA-ラクトース
About This Item
おすすめの製品
由来生物
bovine milk or colostrum
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
色
white
溶解性
water: 20 mg/mL, clear, colorless
微量陽イオン
Na: 3.1-4.7%
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[H]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@]2(C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O2)[C@H](O)[C@H](O)CO)C([O-])=O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C23H39NO19.Na/c1-7(29)24-13-8(30)2-23(22(38)39,42-19(13)15(35)10(32)4-26)43-20-16(36)12(6-28)40-21(17(20)37)41-18(11(33)5-27)14(34)9(31)3-25;/h3,8-21,26-28,30-37H,2,4-6H2,1H3,(H,24,29)(H,38,39);/q;+1/p-1/t8-,9-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17+,18+,19+,20-,21-,23-;/m0./s1
InChI Key
LTWFUJWFLMHANB-TZCPRLTCSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8681-BULK:
A8681-5MG:
A8681-VAR:
A8681-1MG:
A8681-.5MG:
資料
O-Glycans