製品名
L-アルギニンアミド 二塩酸塩,
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
色
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
InChI
1S/C6H15N5O.ClH/c7-4(5(8)12)2-1-3-11-6(9)10;/h4H,1-3,7H2,(H2,8,12)(H4,9,10,11);1H/t4-;/m0./s1
InChI Key
BPQLYFCEVVKLLX-WCCKRBBISA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A3913-BULK:
A3913-25G:
A3913-VAR:
A3913-5G:4548174015988
A3913-1G:4548174015971