Merck
A8356
Sigma-Aldrich
ARP 101
≥98% (HPLC), solid
別名:
(2R)-2-[([1,1'-ビフェニル]-4-イルスルホニル)(1-メチルエトキシ)アミノ]-N-ヒドロキシ-3-メチル-ブタンアミド, (R)-N-ヒドロキシ-2-(N-イソプロポキシビフェニル-4-イルスルホンアミド)-3-メチルブタンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H26N2O5S
CAS番号:
分子量:
406.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)ON([C@H](C(C)C)C(=O)NO)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C20H26N2O5S/c1-14(2)19(20(23)21-24)22(27-15(3)4)28(25,26)18-12-10-17(11-13-18)16-8-6-5-7-9-16/h5-15,19,24H,1-4H3,(H,21,23)/t19-/m1/s1
InChI Key
DGZZVIWCMGVHGV-LJQANCHMSA-N
アプリケーション
ARP 101 is a MMP-2 selective inhibitor. ARP 101 has diverse physiological roles including wound healing, cancer metastasis, angiogenesis, tissue remodeling in development, and embryogenesis.
生物化学的/生理学的作用
ARP 101はMMP-2(ゼラチナーゼA、EC 3.4.24.24、TBE-1、LG4A、MONA、IV型コラゲナーゼ)の選択的インヒビターです。創傷治癒、がん転移、血管新生、発達や胚発生における組織リモデリングなど多様な生理的役割を有しています。MMP-2におけるIC50値は0.81 nMです。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A8356-25MG:
A8356-BULK:
A8356-VAR:
A8356-5MG:
試験成績書(COA)